3-(4-Fluorphenoxy)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
545910-25G
SIAL545910-25GEA
118
EUR
SIAL545910-25G
3-(4-Fluorphenoxy)propionsäure, Sigma-Aldrich®
3-(4-Fluorphenoxy)propionsäure
Formel:
C₉H₉FO₃ |
MDL:
MFCD00052838 CAS-Nummer: 1579-78-8 EINECS: 216-424-6 |