(4-Fluorphenoxy)essigsäurehydrazid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(4-Fluorphenoxy)acethydrazid, (4-Fluorphenoxy)acetohydrazid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
545937-5G
SIAL545937-5GEA
30.8
EUR
SIAL545937-5G
(4-Fluorphenoxy)essigsäurehydrazid, Sigma-Aldrich®
(4-Fluorphenoxy)essigsäurehydrazid
Formel:
(C₆H₄F)OCH₂CONHNH₂ Molecular Weight: 184,17 g/mol |
MDL:
MFCD00082651 CAS-Nummer: 1737-62-8 |