6-(Trifluormethyl)uracil, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-(Trifluormethyl)uracil, 2,4-Dihydroxy-6-(trifluormethyl)pyrimidin, 2,6-Dihydroxy-4-(trifluormethyl)pyrimidin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
546011-5G
SIAL546011-5GEA
161
EUR
SIAL546011-5G
6-(Trifluormethyl)uracil, Sigma-Aldrich®
6-(Trifluormethyl)uracil
Formel:
C₅H₃F₃N₂O₂ Molecular Weight: 180,09 g/mol |
MDL:
MFCD01011762 CAS-Nummer: 672-45-7 |