3-(4-Brombenzoyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-(4-Bromophenyl)-4-oxobutanoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
546291-25G
SIAL546291-25GEA
173
EUR
SIAL546291-25G
3-(4-Brombenzoyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
3-(4-Brombenzoyl)propionsäure
Formel:
C₁₀H₉BrO₃ Molecular Weight: 257,08 g/mol |
MDL:
MFCD00016563 CAS-Nummer: 6340-79-0 EINECS: 228-732-8 |