5-Chlor-2-nitrobenzamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Chlor-2-nitrobenzoesäureamid, 3-Chlor-6-nitrobenzoesäureamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
546542-10G
SIAL546542-10GEA
133
EUR
SIAL546542-10G
5-Chlor-2-nitrobenzamid, Sigma-Aldrich®
5-Chlor-2-nitrobenzamid
Formel:
C₇H₅ClN₂O₃ Molecular Weight: 200,58 g/mol |
MDL:
MFCD00017509 CAS-Nummer: 40763-96-0 |