3-Brom-α,α,α,4-tetrafluortoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Brom-4-fluorbenzotrifluorid, 1-Brom-2-fluor-5-(trifluormethyl)benzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
546577-5G
SIAL546577-5GEA
88.5
EUR
SIAL546577-5G
3-Brom-α,α,α,4-tetrafluortoluol, Sigma-Aldrich®
3-Brom-α,α,α,4-tetrafluortoluol
Formel:
C₇H₃BrF₄ Molecular Weight: 243 g/mol |
MDL:
MFCD00040938 CAS-Nummer: 68322-84-9 |