trans-2-Octen-1-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
547115-25G
SIAL547115-25GEA 120 EUR
SIAL547115-25G
trans-2-Octen-1-ol, Sigma-Aldrich®
trans-2-Octen-1-ol
Formel: C₈H₁₆O
MDL: MFCD00014057
CAS-Nummer: 18409-17-1
EINECS: 242-288-2
UN: 1987
ADR: 3,III