Methyl-4-hydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 4-Hydroxybenzoesäuremethylester, Methylparaben

54752-1KG-F
SIAL54752-1KG-FEA 175 EUR
SIAL54752-1KG-F
Methyl-4-hydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-hydroxybenzoat
Formel: HOC₆H₄CO₂CH₃
Molecular Weight: 152.15 g/mol
Siedepunkt: 270…280 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 125…128 °C
Dichte: 1.1208 g/cm³ (137 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002352
CAS-Nummer: 99-76-3
EINECS: 202-785-7
Merck Index: 13,06129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84321052052f4be2a53d8d7ebac7fabe6fc5a435&vid=ede765fad275b2515a8c57ba4499bff313a18983&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR