Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amid]europium(III), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
547816-1G
SIAL547816-1GEA
0
EUR
SIAL547816-1G
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amid]europium(III), Sigma-Aldrich®
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amid]europium(III)
Formel:
C₁₈H₅₄EuN₃Si₆ |
MDL:
MFCD03411248 CAS-Nummer: 35789-02-7 UN: 3396 ADR: 4.3 II |