Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amid]gadolinium(III), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
547824-1G
SIAL547824-1GEA
161
EUR
SIAL547824-1G
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amid]gadolinium(III), Sigma-Aldrich®
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amid]gadolinium(III)
Formel:
C₁₈H₅₄GdN₃Si₆ Molecular Weight: 638,41 g/mol |
MDL:
MFCD03427091 CAS-Nummer: 35789-03-8 UN: 3396 ADR: 4.3,II |