Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amid]samarium(III), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
547980-1G
SIAL547980-1GEA
200
EUR
SIAL547980-1G
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amid]samarium(III), Sigma-Aldrich®
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amid]samarium(III)
Formel:
C₁₈H₅₄N₃Si₆Sm |
MDL:
MFCD03427097 CAS-Nummer: 35789-01-6 |