3-Brom-4-methylpyridin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 3-Bromo-4-picoline

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

548030-5G
SIAL548030-5GEA 64.5 EUR
SIAL548030-5G
3-Brom-4-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
3-Brom-4-methylpyridin
Formel: C₆H₆BrN
Molecular Weight: 172,02 g/mol
Siedepunkt: 47…48 °C (0,6 mmHg)
Dichte: 1,549 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00082592
CAS-Nummer: 3430-22-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR