3-(Trifluormethyl)benzamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-(Trifluormethyl)benzoesäureamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
548146-5G
SIAL548146-5GEA
30.1
EUR
SIAL548146-5G
3-(Trifluormethyl)benzamid, Sigma-Aldrich®
3-(Trifluormethyl)benzamid
Formel:
C₈H₆F₃NO Molecular Weight: 189,14 g/mol |
MDL:
MFCD00014802 CAS-Nummer: 1801-10-1 EINECS: 217-289-6 |