6-Amino-3-brom-2-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Brom-6-methylpyridin-2-amin, 2-Amino-5-brom-6-methylpyridin, 3-Brom-2-methyl-6-pyridylamin, 3-Brom-2-methylpyridin-6-amin, 5-Brom-6-methyl-2-pyridylamin, 6-Amino-3-brom-2-picolin, 2-Amino-5-brom-6-picolin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
548405-5G
SIAL548405-5GEA
42.2
EUR
SIAL548405-5G
6-Amino-3-brom-2-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
6-Amino-3-brom-2-methylpyridin
Formel:
C₆H₇BrN₂ Molecular Weight: 187,04 g/mol |
MDL:
MFCD00068230 CAS-Nummer: 42753-71-9 EINECS: 255-927-5 |