3-Methylbenzamidoxim, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N-Hydroxy-3-methylbenzimidamide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
548596-1G
SIAL548596-1GEA
47.9
EUR
SIAL548596-1G
3-Methylbenzamidoxim, Sigma-Aldrich®
3-Methylbenzamidoxim
Formel:
C₈H₁₀N₂O Molecular Weight: 150,18 g/mol |
MDL:
MFCD00833266 CAS-Nummer: 40067-82-1 |