3-(4-Methylphenoxy)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
548863-25G
SIAL548863-25GEA 0 EUR
SIAL548863-25G
3-(4-Methylphenoxy)propionsäure, Sigma-Aldrich®
3-(4-Methylphenoxy)propionsäure
Formel: C₁₀H₁₂O₃
MDL: MFCD00220218
CAS-Nummer: 25173-37-9