2,5-Bis(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,5-Bis(trifluormethyl)benzolsulfonsäurechlorid, 2,5-Bis(trifluormethyl)benzol-1-sulfonylchlorid, 2,5-Bis(trifluormethyl)benzolsulfochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
549002-1G
SIAL549002-1GEA
53.2
EUR
SIAL549002-1G
2,5-Bis(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
2,5-Bis(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel:
C₈H₃ClF₆O₂S Molecular Weight: 312,62 g/mol |
MDL:
MFCD03094042 CAS-Nummer: 351003-22-0 UN: 3261 ADR: 8,II |