3-Brom-α,α,α,2-tetrafluortoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Brom-2-fluor-3-(trifluormethyl)benzol, 3-Brom-2-fluorbenzotrifluorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
549010-5G
SIAL549010-5GEA
107
EUR
SIAL549010-5G
3-Brom-α,α,α,2-tetrafluortoluol, Sigma-Aldrich®
3-Brom-α,α,α,2-tetrafluortoluol
Formel:
C₇H₃BrF₄ Molecular Weight: 243 g/mol |
MDL:
MFCD00070812 CAS-Nummer: 144584-67-8 |