5-Brom-α,α,α,2-tetrafluortoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Brom-2-fluorbenzotrifluorid, 1-Brom-4-fluor-3-(trifluormethyl)benzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
549096-5G
SIAL549096-5GEA
68.7
EUR
SIAL549096-5G
5-Brom-α,α,α,2-tetrafluortoluol, Sigma-Aldrich®
5-Brom-α,α,α,2-tetrafluortoluol
Formel:
C₇H₃BrF₄ Molecular Weight: 243 g/mol |
MDL:
MFCD00042493 CAS-Nummer: 393-37-3 |