3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazol-5-amin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Amino-3-(4-methylphenyl)pyrazole, 3-Amino-5-(4-methylphenyl)-1H-pyrazole, 3-Amino-5-p-Tolylpyrazole, 5-(p-Tolyl)-1H-pyrazol-3-amine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
549207-5G
SIAL549207-5GEA
198
EUR
SIAL549207-5G
3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazol-5-amin, Sigma-Aldrich®
3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazol-5-amin
Formel:
C₁₀H₁₁N₃ Molecular Weight: 173,2 g/mol |
MDL:
MFCD00084887 CAS-Nummer: 78597-54-3 |