3-Cyan-4-methylanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Amino-2-methylbenzonitrile
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
549584-25G
SIAL549584-25GEA
111
EUR
SIAL549584-25G
3-Cyan-4-methylanilin, Sigma-Aldrich®
3-Cyan-4-methylanilin
Formel:
C₈H₈N₂ Molecular Weight: 132,16 g/mol |
MDL:
MFCD00017608 CAS-Nummer: 50670-64-9 |