(4-Bromphenoxy)essigsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Bromophenoxyacetic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

549827-25G
SIAL549827-25GEA 137 EUR
SIAL549827-25G
(4-Bromphenoxy)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(4-Bromphenoxy)essigsäure
Formel: (C₆H₄Br)OCH₂COOH
Molecular Weight: 231,05 g/mol
Siedepunkt: 322 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 161,4…161.8 °C
MDL: MFCD00093070
CAS-Nummer: 1878-91-7
EINECS: 217-530-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR