4-Brom-4'-fluorbiphenyl, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Brom-4-(4-fluorphenyl)benzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
550450-500MG
SIAL550450-500MGEA
30.5
EUR
SIAL550450-500MG
4-Brom-4'-fluorbiphenyl, Sigma-Aldrich®
4-Brom-4'-fluorbiphenyl
Formel:
C₁₂H₈BrF Molecular Weight: 251,1 g/mol |
MDL:
MFCD00017954 CAS-Nummer: 398-21-0 EINECS: 206-909-0 |