3-Oxocyclohexancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
550515-1G
SIAL550515-1GEA
238
EUR
SIAL550515-1G
3-Oxocyclohexancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
3-Oxocyclohexanecarboxylic acid
Formel:
C₇H₁₀O₃ Molecular Weight: 142,1525 g/mol |
MDL:
MFCD01320172 CAS-Nummer: 16205-98-4 |