2,2'-Bipyridin-4,4'-dicarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4,4'-Dicarboxy-2,2'-bipyridine, [2,2'-Bipyridine]-4,4'-dicarboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
550566-1G
SIAL550566-1GEA
42.8
EUR
SIAL550566-1G
2,2'-Bipyridin-4,4'-dicarbonsäure, Sigma-Aldrich®
2,2'-Bipyridin-4,4'-dicarbonsäure
Formel:
C₁₂H₈N₂O₄ Molecular Weight: 244,20 g/mol |
MDL:
MFCD00015430 CAS-Nummer: 6813-38-3 |