2-Nitro-4-thiocyanatoanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(4-Amino-3-nitro-phenyl) thiocyanate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
550647-25G
SIAL550647-25GEA
0
EUR
SIAL550647-25G
2-Nitro-4-thiocyanatoanilin, Sigma-Aldrich®
2-Nitro-4-thiocyanatoanilin
Formel:
C₇H₅N₃O₂S Molecular Weight: 195,2000 g/mol |
MDL:
MFCD00463878 CAS-Nummer: 54029-45-7 EINECS: 258-931-5 |