2,6-Diisopropyl-N,N-dimethylanilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

550698-100G
SIAL550698-100GEA 153 EUR
SIAL550698-100G
2,6-Diisopropyl-N,N-dimethylanilin, Sigma-Aldrich®
2,6-Diisopropyl-N,N-dimethylanilin
Formel: C₁₄H₂₃N
Molecular Weight: 205,34 g/mol
Siedepunkt: 86 °C (2,5 mmHg)
Dichte: 0,87 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00144978
CAS-Nummer: 2909-77-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR