2-Iodbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
550779-1G
SIAL550779-1GEA
147
EUR
SIAL550779-1G
2-Iodbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Iodbenzaldehyd
Formel:
C₇H₅IO Molecular Weight: 232,02 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00039570 CAS-Nummer: 26260-02-6 |