Aluminiumoxid, Nanodrähte Ø × L 2-6 nm × 200-400 nm, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

551643-10G 551643-50G
SIAL551643-10GEA 68.2 EUR
SIAL551643-10G SIAL551643-50G
Aluminiumoxid, Nanodrähte Ø × L 2-6 nm × 200-400 nm, Sigma-Aldrich®
Aluminium oxide
Formel: Al₂O₃
Siedepunkt: 2980 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2045 °C
Dichte: 3,94 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR