2-Hydroxy-3-nitro-5-picolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Methyl-3-nitro-2-pyridon, 2-Hydroxy-5-methyl-3-nitropyridin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
551910-5G
SIAL551910-5GEA
34
EUR
SIAL551910-5G
2-Hydroxy-3-nitro-5-picolin, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxy-3-nitro-5-picolin
Formel:
C₆H₆N₂O₃ Molecular Weight: 154,13 g/mol |
MDL:
MFCD02070021 CAS-Nummer: 7464-14-4 EINECS: 244-647-9 |