3-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)benzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
552208-5G
SIAL552208-5GEA
89
EUR
SIAL552208-5G
3-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)benzoesäure, Sigma-Aldrich®
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzoic acid
Formel:
C₉H₆F₄O₃ |
MDL:
MFCD00155925 CAS-Nummer: 70126-48-6 |