(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)benzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
552216-1G
SIAL552216-1GEA
37.5
EUR
SIAL552216-1G
(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)benzol, Sigma-Aldrich®
(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)benzol
Formel:
HF₂CCF₂OC₆H₅ Molecular Weight: 194,13 g/mol |
MDL:
MFCD00042102 CAS-Nummer: 350-57-2 EINECS: 206-505-4 UN: 1993 ADR: 3,III |