2-Fluor-5-iodbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
552437-5G
SIAL552437-5GEA
80.6
EUR
SIAL552437-5G
2-Fluor-5-iodbenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2-Fluor-5-iodbenzoesäure
Formel:
C₇H₄FIO₂ Molecular Weight: 266,01 g/mol |
MDL:
MFCD03094517 CAS-Nummer: 124700-41-0 |