2-Fluor-6-iodbenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
552445-5G
SIAL552445-5GEA
314
EUR
SIAL552445-5G
2-Fluor-6-iodbenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
2-Fluor-6-iodbenzoylchlorid
Formel:
C₇H₃ClFIO Molecular Weight: 284,46 g/mol |
MDL:
MFCD03094410 CAS-Nummer: 111771-12-1 |