5-Amino-2-brompyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Brompyridin-5-amin, 2-Brom-5-pyridylamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
552844-5G
SIAL552844-5GEA
39.2
EUR
SIAL552844-5G
5-Amino-2-brompyridin, Sigma-Aldrich®
5-Amino-2-brompyridin
Formel:
C₅H₅BrN₂ Molecular Weight: 173.01 g/mol |
MDL:
MFCD01646116 CAS-Nummer: 13534-97-9 |