1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrachloroaluminat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
55292-100G-F
SIAL55292-100G-FEA
206
EUR
SIAL55292-100G-F
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrachloroaluminat, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrachloroaluminate
Formel:
C₈H₁₅AlCl₄N₂ Molecular Weight: 308.01 g/mol |
CAS-Nummer:
80432-09-3 UN: 3265 ADR: 8 II |