1-Brom-4-(difluormethoxy)benzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-(Difluoromethoxy)bromobenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
553425-1G
SIAL553425-1GEA
26
EUR
SIAL553425-1G
1-Brom-4-(difluormethoxy)benzol, Sigma-Aldrich®
1-Brom-4-(difluormethoxy)benzol
Formel:
C₇H₅BrF₂O Molecular Weight: 223,02 g/mol |
MDL:
MFCD00221465 CAS-Nummer: 5905-69-1 |