1-Brom-3-(difluormethoxy)benzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
553433-1G
SIAL553433-1GEA
30.1
EUR
SIAL553433-1G
1-Brom-3-(difluormethoxy)benzol, Sigma-Aldrich®
1-Brom-3-(difluormethoxy)benzol
Formel:
C₇H₅BrF₂O Molecular Weight: 223,02 g/mol |
MDL:
MFCD00236233 CAS-Nummer: 262587-05-3 |