6-Brom-3-methoxysalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
6-Brom-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd
553581-25G
SIAL553581-25GEA
395
EUR
SIAL553581-25G
6-Brom-3-methoxysalicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
6-Brom-3-methoxysalicylaldehyd
Formel:
C₈H₇BrO₃ Molecular Weight: 231,05 g/mol |
MDL:
MFCD00046152 CAS-Nummer: 20035-41-0 |