4-Fluorbiphenyl, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: PFB Nr. 3, 1-Fluor-4-phenylbenzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

553638-5G
SIAL553638-5GEA 81.6 EUR
SIAL553638-5G
4-Fluorbiphenyl, Sigma-Aldrich®
4-Fluorbiphenyl
Formel: C₁₂H₉F
Molecular Weight: 172,2 g/mol
Siedepunkt: 253 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 59…61 °C
Dichte: 1,247 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00011650
CAS-Nummer: 324-74-3
EINECS: 206-304-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR