4'-Methoxy-3'-nitroacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(4-Methoxy-3-nitrophenyl)ethanone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
553654-10G
SIAL553654-10GEA
74
EUR
SIAL553654-10G
4'-Methoxy-3'-nitroacetophenon, Sigma-Aldrich®
4'-Methoxy-3'-nitroacetophenon
Formel:
C₉H₉NO₄ Molecular Weight: 195,18 g/mol |
MDL:
MFCD00017023 CAS-Nummer: 6277-38-9 EINECS: 228-476-7 |