4'-Brom-3'-nitroacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-(4-Brom-3-nitrophenyl)ethan-1-on
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
553662-5G
SIAL553662-5GEA 53.8 EUR
SIAL553662-5G
4'-Brom-3'-nitroacetophenon, Sigma-Aldrich®
4'-Brom-3'-nitroacetophenon
Formel: C₈H₆BrNO₃
Molecular Weight: 244,04 g/mol
Schmelzpunkt: 120 °C
MDL: MFCD00016985
CAS-Nummer: 18640-58-9
EINECS: 242-469-6