1,1-Cyclohexandiessigsäuremonoamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-(1-(2-Amino-2-oxoethyl)cyclohexyl)acetic acid, 2-[1-(2-Amino-2-oxoethyl)cyclohexyl]acetic Acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
553735-25G
SIAL553735-25GEA
209
EUR
SIAL553735-25G
1,1-Cyclohexandiessigsäuremonoamid, Sigma-Aldrich®
1,1-Cyclohexandiessigsäuremonoamid
Formel:
C₁₀H₁₇NO₃ Molecular Weight: 199,2500 g/mol |
MDL:
MFCD02181086 CAS-Nummer: 99189-60-3 EINECS: 449-430-4 |