2,4-Difluorbenzolsulfonamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,4-Difluorbenzolsulfonsäureamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
553883-1G
SIAL553883-1GEA
24.3
EUR
SIAL553883-1G
2,4-Difluorbenzolsulfonamid, Sigma-Aldrich®
2,4-Difluorbenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₅F₂NO₂S Molecular Weight: 193,17 g/mol |
MDL:
MFCD01320743 CAS-Nummer: 13656-60-5 |