(2,4-Dimethoxyphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4-Dimethoxyphenylacetic Acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
554197-5G
SIAL554197-5GEA
68.5
EUR
SIAL554197-5G
(2,4-Dimethoxyphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(2,4-Dimethoxyphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH Molecular Weight: 196,2 g/mol |
MDL:
MFCD00183328 CAS-Nummer: 6496-89-5 |