4-Fluorsalicylsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Fluoro-2-hydroxybenzoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
554332-1G
SIAL554332-1GEA
30.9
EUR
SIAL554332-1G
4-Fluorsalicylsäure, Sigma-Aldrich®
4-Fluorsalicylsäure
Formel:
C₇H₅FO₃ Molecular Weight: 156,11 g/mol |
MDL:
MFCD00153168 CAS-Nummer: 345-29-9 EINECS: 206-459-5 |