Blei(II)iodid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Bleidiiodid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

554359-5G
SIAL554359-5GEA 129 EUR
SIAL554359-5G
Blei(II)iodid, Sigma-Aldrich®
Blei(II)iodid
Formel: I₂Pb
Molecular Weight: 461,01 g/mol
Siedepunkt: 954 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 402 °C
Dichte: 6,16 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011163
CAS-Nummer: 10101-63-0
EINECS: 233-256-9
UN: 2291
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05430

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR