1-Iod-2-(trifluormethoxy)benzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
554391-5G
SIAL554391-5GEA 76.4 EUR
SIAL554391-5G
1-Iod-2-(trifluormethoxy)benzol, Sigma-Aldrich®
1-Iod-2-(trifluormethoxy)benzol
Formel: C₇H₄F₃IO
Molecular Weight: 288.01 g/mol
MDL: MFCD00042410
CAS-Nummer: 175278-00-9