(R)-(+)-4-Benzyl-5,5-diphenyl-2-oxazolidinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
554502-1G
SIAL554502-1GEA
151
EUR
SIAL554502-1G
(R)-(+)-4-Benzyl-5,5-diphenyl-2-oxazolidinon, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-4-Benzyl-5,5-diphenyl-2-oxazolidinon
Formel:
C₂₂H₁₉NO₂ Molecular Weight: 329,4 g/mol |
CAS-Nummer:
191090-38-7 |