3-Hydroxy-3-methylbuttersäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Hydroxyisovaleric acid, 3-Hydroxy-3-methylbutanoic acid
55453-1G
SIAL55453-1GEA
379
EUR
SIAL55453-1G
3-Hydroxy-3-methylbuttersäure, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxy-3-methylbuttersäure
Formel:
C₅H₁₀O₃ Molecular Weight: 118,13 g/mol |
MDL:
MFCD00059081 CAS-Nummer: 625-08-1 |